Print…
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Bromo-2-nitrobenzylalcohol
OR400605-25G OR400605-5G
APOSOR400605-25GEA 369 EUR
APOSOR400605-25G APOSOR400605-5G
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779493
Número CAS: 22996-19-6