Print…
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400600-1G OR400600-250MG OR400600-5G
APOSOR400600-1GEA 132 EUR
APOSOR400600-1G APOSOR400600-250MG APOSOR400600-5G
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₈Br₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11858300
Número CAS: 142031-67-2