Print…
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400598-1G OR400598-250MG OR400598-5G
APOSOR400598-1GEA 696 EUR
APOSOR400598-1G APOSOR400598-250MG APOSOR400598-5G
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol, tech
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol
Fórmula: C₆H₅BrINO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28397815
Número CAS: 855836-12-3