Print…
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-N-methoxy-N,3-dimethylbenzamide
OR400581-1G OR400581-5G
APOSOR400581-1GEA 464 EUR
APOSOR400581-1G APOSOR400581-5G
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
Fórmula: C₁₀H₁₂BrNO₂
Peso Molecular: 258.112 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26802226
Número CAS: 170230-01-0