Print…
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400540-1G OR400540-5G
APOSOR400540-1GEA 91.5 EUR
APOSOR400540-1G APOSOR400540-5G
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline
Fórmula: C₇H₇BrN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13659425
Número CAS: 173312-36-2