Print…
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400525-1G OR400525-5G OR400525-25G
APOSOR400525-1GEA 78.3 EUR
APOSOR400525-1G APOSOR400525-5G APOSOR400525-25G
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11520418
Número CAS: 1261797-04-9