Print…
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400515-1G OR400515-25G OR400515-5G
APOSOR400515-1GEA 50.9 EUR
APOSOR400515-1G APOSOR400515-25G APOSOR400515-5G
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrNO₄
Peso Molecular: 260.042 g/mol
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00087891
Número CAS: 5337-09-7