Print…
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400490-1G OR400490-250MG OR400490-5G
APOSOR400490-1GEA 662 EUR
APOSOR400490-1G APOSOR400490-250MG APOSOR400490-5G
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride 95%
5-Bromo-4-methoxyisatoic anhydride
Fórmula: C₉H₆BrNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23708526
Número CAS: 1427368-55-5