Print…
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(Benzyloxy)-4-(bromomethyl)benzene
OR400483-1G OR400483-250MG
APOSOR400483-1GEA 342 EUR
APOSOR400483-1G APOSOR400483-250MG
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
Fórmula: C₁₄H₁₃BrO
Peso Molecular: 277.156 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368336
Número CAS: 5544-60-5