Print…
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400470-1G OR400470-250MG
APOSOR400470-1GEA 441 EUR
APOSOR400470-1G APOSOR400470-250MG
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉NO₄
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05148477
Número CAS: 22996-23-2