Print…
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400466-250MG OR400466-1G
APOSOR400466-250MGEA 58 EUR
APOSOR400466-250MG APOSOR400466-1G
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅BrClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06409110
Número CAS: 3030-19-1