Print…
6-Chloro-1,3-benzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR400446-1G OR400446-5G
APOSOR400446-1GEA 0 EUR
APOSOR400446-1G APOSOR400446-5G
6-Chloro-1,3-benzoxazole
6-Chloro-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₇H₄ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027437
Número CAS: 227197-72-0