Print…
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Bromo-5-methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR400429-1G OR400429-250MG OR400429-100MG
APOSOR400429-1GEA 580 EUR
APOSOR400429-1G APOSOR400429-250MG APOSOR400429-100MG
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₇BrN₂O
Peso Molecular: 227.058 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22558067
Número CAS: 1360954-62-6