Print…
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Bromo-4-iodophenyl)ethanone
OR400426-1G OR400426-250MG OR400426-5G
APOSOR400426-1GEA 29 EUR
APOSOR400426-1G APOSOR400426-250MG APOSOR400426-5G
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
3'-Bromo-4'-iodoacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391610
Número CAS: 945907-32-4