Print…
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400423-1G OR400423-250MG OR400423-5G
APOSOR400423-1GEA 219 EUR
APOSOR400423-1G APOSOR400423-250MG APOSOR400423-5G
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid
Fórmula: C₈H₄BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847003
Número CAS: 956218-04-5