Print…
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400422-250MG OR400422-1G
APOSOR400422-250MGEA 377 EUR
APOSOR400422-250MG APOSOR400422-1G
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Fórmula: C₉H₇BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26863464
Número CAS: 90484-52-9