Print…
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400418-1G OR400418-250MG OR400418-5G
APOSOR400418-1GEA 377 EUR
APOSOR400418-1G APOSOR400418-250MG APOSOR400418-5G
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779023
Número CAS: 873387-82-7