Print…
4-Amino-3-iodophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400417-1G OR400417-250MG
APOSOR400417-1GEA 364 EUR
APOSOR400417-1G APOSOR400417-250MG
4-Amino-3-iodophenol
4-Amino-3-iodophenol
Fórmula: C₆H₆INO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16999396
Número CAS: 66416-73-7