Print…
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400404-1G OR400404-250MG
APOSOR400404-1GEA 509 EUR
APOSOR400404-1G APOSOR400404-250MG
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09836677
Número CAS: 249647-26-5