Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR400400-1G
OR400400-5G
APOSOR400400-1GEA
140
EUR
APOSOR400400-1G
APOSOR400400-5G
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Methyl 2-amino-4-cyanobenzoate
Fórmula:
C₉H₈N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD20690800 Número CAS: 159847-83-3 |