Print…
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400396-1G OR400396-25G OR400396-5G
APOSOR400396-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400396-1G APOSOR400396-25G APOSOR400396-5G
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
2-Bromo-4-methoxy-6-nitroaniline
Fórmula: C₇H₇BrN₂O₃
Ponto de Fusão: 119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18088521
Número CAS: 10172-35-7