Print…
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400381-1G OR400381-250MG
APOSOR400381-1GEA 955 EUR
APOSOR400381-1G APOSOR400381-250MG
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-5-chloro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₇H₄BrClN₂
Peso Molecular: 231.477 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22558142
Número CAS: 1360902-51-7