Print…
(4S)-2,2-Dioxido-4- benzyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400337-1G OR400337-250MG OR400337-5G
APOSOR400337-1GEA 232 EUR
APOSOR400337-1G APOSOR400337-250MG APOSOR400337-5G
(4S)-2,2-Dioxido-4- benzyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95%
(4S)-2,2-Dioxido-4- benzyl -1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Fórmula: C₁₄H₁₉NO₅S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28122848
Número CAS: 1105712-07-9