Print…
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400331-1G OR400331-25G OR400331-5G
APOSOR400331-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400331-1G APOSOR400331-25G APOSOR400331-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃BrClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835006
Número CAS: 58349-01-2