Print…
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400320-1G OR400320-250MG OR400320-5G
APOSOR400320-1GEA 406 EUR
APOSOR400320-1G APOSOR400320-250MG APOSOR400320-5G
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
3'-Chloro-5'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22544395
Número CAS: 214760-34-6