Print…
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-Bromo-5-chlorophenyl)methanol
OR400319-25G OR400319-5G
APOSOR400319-25GEA 604 EUR
APOSOR400319-25G APOSOR400319-5G
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061830
Número CAS: 917562-09-5