Print…
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Chloro-5-methoxyphenyl)methanol, 3-Chloro-5-(hydroxymethyl)anisole
OR400318-1G OR400318-250MG
APOSOR400318-1GEA 174 EUR
APOSOR400318-1G APOSOR400318-250MG
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
3-Chloro-5-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 130 °C (0,2 mm Hg)
Ponto de Fusão: 37…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08234652
Número CAS: 82477-68-7