Print…
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400315-1G OR400315-250MG
APOSOR400315-1GEA 560 EUR
APOSOR400315-1G APOSOR400315-250MG
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07780677
Número CAS: 501009-09-2