Print…
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Carboxy-2-iodobenzyl bromide, α-Bromo-3-iodo-p-toluic acid
OR400311-250MG OR400311-5G OR400311-1G
APOSOR400311-250MGEA 112 EUR
APOSOR400311-250MG APOSOR400311-5G APOSOR400311-1G
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoic acid
Fórmula: C₈H₆BrIO₂
Peso Molecular: 340.941 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22491786
Número CAS: 496944-09-3