Print…
4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Carboxy-2,6-dibromobenzyl bromide, α,3,5-Tribromo-p-toluic acid
OR400310-1G OR400310-250MG
APOSOR400310-1GEA 348 EUR
APOSOR400310-1G APOSOR400310-250MG
4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid 95%
4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid
Fórmula: C₈H₅Br₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28096537
Número CAS: 1820607-63-3
UN: 3261
ADR: 8,III