Print…
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate 93%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Iodo-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
OR400306-1G OR400306-250MG OR400306-5G
APOSOR400306-1GEA 267 EUR
APOSOR400306-1G APOSOR400306-250MG APOSOR400306-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate 93%
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate
Fórmula: C₉H₈BrIO₂
Peso Molecular: 354.967 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD27949192
Número CAS: 312747-81-2
UN: 3261
ADR: 8 III