Print…
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl α,3-dibromo-o-toluate, 2-Bromo-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
OR400299-1G OR400299-5G OR400299-25G
APOSOR400299-1GEA 78.3 EUR
APOSOR400299-1G APOSOR400299-5G APOSOR400299-25G
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₈Br₂O₂
Peso Molecular: 307.967 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06804569
Número CAS: 337536-14-8