Print…
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400259-1G OR400259-250MG
APOSOR400259-1GEA 915 EUR
APOSOR400259-1G APOSOR400259-250MG
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₇H₄BrClN₂
Peso Molecular: 231.477 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28040523
Número CAS: 1360945-34-1