Print…
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400238-1G OR400238-250MG
APOSOR400238-1GEA 609 EUR
APOSOR400238-1G APOSOR400238-250MG
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
7-Bromo-4-chloro-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₇H₃BrClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28040522
Número CAS: 1820707-32-1