Print…
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-3-(methylsulphonyl)benzene, 3-(Bromomethyl)phenyl methyl sulphone
OR40022-1G OR40022-250MG OR40022-5G
APOSOR40022-1GEA 242 EUR
APOSOR40022-1G APOSOR40022-250MG APOSOR40022-5G
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide 97%
3-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₉BrO₂S
Peso Molecular: 249.125 g/mol
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12025160
Número CAS: 82657-76-9
UN: 1759
ADR: 8 III