Print…
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Methoxy-4-nitrophenyl)methanol
OR400214-5G OR400214-10G
APOSOR400214-5GEA 97.3 EUR
APOSOR400214-5G APOSOR400214-10G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉NO₄
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007098
Número CAS: 80866-88-2