Print…
2-Amino-5-iodophenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-4-iodoaniline
OR400213-1G OR400213-250MG OR400213-5G
APOSOR400213-1GEA 161 EUR
APOSOR400213-1G APOSOR400213-250MG APOSOR400213-5G
2-Amino-5-iodophenol 95%
2-Amino-5-iodophenol
Fórmula: C₆H₆INO
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14705905
Número CAS: 99968-80-6