Print…
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Formylphenyl methyl sulphone
OR40021-1G OR40021-5G OR40021-250MG
APOSOR40021-1GEA 43.5 EUR
APOSOR40021-1G APOSOR40021-5G APOSOR40021-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₃S
Ponto de Fusão: 88,7…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11052329
Número CAS: 43114-43-8