Print…
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR400207-1G OR400207-250MG OR400207-5G
APOSOR400207-1GEA 197 EUR
APOSOR400207-1G APOSOR400207-250MG APOSOR400207-5G
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
3-Bromo-5-methylbenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈Br₂
Peso Molecular: 263.957 g/mol
Ponto de Fusão: 58…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18204792
Número CAS: 51719-69-8
UN: 3261
ADR: 8 III