Print…
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-1-chloro-4-iodobenzene
OR400200-1G OR400200-5G OR400200-25G
APOSOR400200-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400200-1G APOSOR400200-5G APOSOR400200-25G
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
2-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrClI
Peso Molecular: 331.376 g/mol
Ponto de Fusão: 94…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08236727
Número CAS: 793695-85-9
UN: 3261
ADR: 8 II