Print…
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR400175-1G OR400175-500MG OR400175-5G
APOSOR400175-1GEA 0 EUR
APOSOR400175-1G APOSOR400175-500MG APOSOR400175-5G
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
2-(Bromomethyl)phenyl acetate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD20487652
Número CAS: 704-65-4
UN: 3265
ADR: 8,III