Print…
3-Chloro-2-nitroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Chloro-3-methoxy-2-nitrobenzene
OR400163-1G OR400163-5G
APOSOR400163-1GEA 84.1 EUR
APOSOR400163-1G APOSOR400163-5G
3-Chloro-2-nitroanisole
3-Chloro-2-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14455916
Número CAS: 5472-99-1