Print…
4-(Bromomethyl)phenyl acetate 97%, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR400140-1G OR400140-5G
APOSOR400140-1GEA 0 EUR
APOSOR400140-1G APOSOR400140-5G
4-(Bromomethyl)phenyl acetate 97%, tech
4-(Bromomethyl)phenyl acetate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD17013576
Número CAS: 52727-95-4
UN: 3261
ADR: 8,III