Print…
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400125-250MG OR400125-1G
APOSOR400125-250MGEA 0 EUR
APOSOR400125-250MG APOSOR400125-1G
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391608
Número CAS: 1261438-63-4