Print…
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-chlorobenzene
OR400096-1G OR400096-5G OR400096-250MG
APOSOR400096-1GEA 174 EUR
APOSOR400096-1G APOSOR400096-5G APOSOR400096-250MG
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅Br₂Cl
Peso Molecular: 284.376 g/mol
Ponto de Fusão: 32.9…33.4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18390316
Número CAS: 220453-60-1
UN: 3261
ADR: 8 III