Print…
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR400092-1G OR400092-250MG
APOSOR400092-1GEA 0 EUR
APOSOR400092-1G APOSOR400092-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈Br₂O
Ponto de Fusão: 60…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18390184
Número CAS: 128828-86-4
UN: 3261
ADR: 8,III