Print…
2-Bromo-6-iodoaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400089-1G OR400089-250MG
APOSOR400089-1GEA 0 EUR
APOSOR400089-1G APOSOR400089-250MG
2-Bromo-6-iodoaniline
2-Bromo-6-iodoaniline
Fórmula: C₆H₅BrIN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391615
Número CAS: 84483-27-2