Print…
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400088-1G OR400088-250MG
APOSOR400088-1GEA 308 EUR
APOSOR400088-1G APOSOR400088-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391884
Número CAS: 199436-55-0