Print…
2-Bromo-6-iodonitrobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-iodo-2-nitrobenzene
OR400080-1G OR400080-250MG OR400080-5G
APOSOR400080-1GEA 63.8 EUR
APOSOR400080-1G APOSOR400080-250MG APOSOR400080-5G
2-Bromo-6-iodonitrobenzene 95%
2-Bromo-6-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrINO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391758
Número CAS: 1126425-84-0