Print…
7-Hydroxybenzo[b]furan
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR40008-1G OR40008-250MG
APOSOR40008-1GEA 654 EUR
APOSOR40008-1G APOSOR40008-250MG
7-Hydroxybenzo[b]furan
7-Hydroxybenzo[b]furan
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 240 °C
Ponto de Fusão: 42…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03788248
Número CAS: 4790-81-2